Principaux documents
GF60759647
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm
1 EA
1 170,00 $
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 170,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 607-596-47
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.5 mm