Principaux documents
GF62139876
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
1 EA
2 280,00 $
2 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 621-398-76
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
4.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable