Principaux documents
GF61616594
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Synonyme(s) :
FP303050
1 EA
328,00 $
5 EA
1 330,00 $
10 EA
2 560,00 $
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
328,00 $
5 EA
1 330,00 $
10 EA
2 560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 616-165-94
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable