Documents
GF60716000
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Synonyme(s) :
ZR008655
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41122203
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 607-160-00
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable