Principaux documents
Z685380
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, without handle
1 EA
4 060,00 $
4 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
4 060,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
4 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals
L × l × P
100 mm × 16 mm × 13 mm
Capacité
12 mL