Principaux documents
GF60527268
Copper/nickel
foil, Cu70%/Ni30%, thickness 0.016 mm, size 190 × 190 mm
Synonyme(s) :
CU130240
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 605-272-68
Taille
190 × 190 mm
Épaisseur
0.016 mm