Principaux documents
GF49270192
Nickel-titanium alloy, Ni70Ti30
powder, 150micron max. particle size, 100g
Synonyme(s) :
NJ066011
1 EA
1 260,00 $
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 492-701-92
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm