Principaux documents
GF17541086
Ruthenium
lump, 10 mm max. lump size, weight 2.5 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
RU006101
1 EA
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 270,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141739
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 175-410-86
Résistivité
7.1 μΩ-cm, 0°C
Poids
2.5 g
Taille max. des fragments
10 mm
pb
3900 °C (lit.)
Pf
2310 °C (lit.)
Densité
12.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable