Key Documents
GF60392707
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm
Synonyme(s) :
FF217908
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 603-927-07
Longueur
500 mm
Diamètre
5.0 mm