Principaux documents
GF59079707
Iron boride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g
Synonyme(s) :
FE546100
1 EA
788,00 $
788,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
788,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
788,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 590-797-07
Poids
20 g
Taille max. des fragments
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable