Documents
GF58612125
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g
Synonyme(s) :
FF506010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 586-121-25
Poids
50 g
Taille max. des part.
500 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable