Principaux documents
GF67057320
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 20 g, purity 99.5+%
Synonyme(s) :
AL646010
1 EA
686,00 $
686,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
686,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
686,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 670-573-20
Poids
20 g
Taille moyenne des particules
1.4 μm (FSSR)