Principaux documents
GF58391950
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE240252
1 EA
968,00 $
968,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
968,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
968,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 583-919-50
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.05 mm