Principaux documents
GF79345389
Stainless steel - AISI 420
sheet, thickness 0.5 mm, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, size 200 × 200 mm
Synonyme(s) :
FK113050
1 EA
438,00 $
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
438,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 793-453-89
Taille
200 × 200 mm
Épaisseur
0.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable