Principaux documents
GF57602673
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 20 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Synonyme(s) :
CU077950
1 EA
528,00 $
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
528,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 576-026-73
Longueur
50 mm
Diamètre
20 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable