Principaux documents
Z671703
Rare earth extra power stir bar set, Cylindrical
14 stir bars total
1 EA
229,00 $
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
229,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
cylindrical
Conditionnement
pack of 14 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 001.3036.RE
Description générale
set contents:-
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10