Principaux documents
GF56924466
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
100g lump, 100mm max. lump size
Synonyme(s) :
BI076100
About This Item
Code UNSPSC :
12141706
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF56924466 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 569-244-66
Poids
100 g
Taille max. des fragments
100 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable