Principaux documents
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
1 EA
404,00 $
404,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
404,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
404,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Büchi 002965
Taille
230 mm × 50 mm
Catégories apparentées
Description générale
The Buchi drying tube insert comes separately as a replacement part. Use with the Buchi drying tube assembly (Z229776) in the Buchi glass drying oven (Z563080 or Z616818).
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG