Principaux documents
GF51233048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.125 mm, L 1 m, clear clear
Synonyme(s) :
ES301425
1 EA
425,00 $
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
425,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 512-330-48
Longueur
1 m
Épaisseur
0.125 mm
Couleur
clear clear