Principaux documents
GF51221090
Carbon - vitreous - 3000c
foil, thickness 0.5 mm, size 12.5 × 12.5 mm, condition glassy carbon
Synonyme(s) :
VC000400
1 EA
506,00 $
506,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
506,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12141908
Nomenclature NACRES :
NA.23
506,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 512-210-90
Taille
12.5 × 12.5 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable