Principaux documents
GF47752386
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI087920
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 477-523-86
Longueur
100 mm
Diamètre
2.0 mm