Principaux documents
GF47704260
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 2000 g, condition atomized
Synonyme(s) :
CU096010
1 EA
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
741,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102011
Nomenclature NACRES :
NA.23
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 477-042-60
Poids
2000 g
Taille max. des part.
150 μm