Principaux documents
GF47380754
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 200 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055140
1 EA
726,00 $
726,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
726,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
726,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 473-807-54
Longueur
200 m
Diamètre
0.013 mm