Key Documents
GF94186547
Thoriated tungsten
wire, 0.05 mm diameter, W 99.4%/Th 0.6%, length 200 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055200
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 941-865-47
Longueur
200 m
Diamètre
0.05 mm