Principaux documents
Z567337
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 2 mm, L 250 mm
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
5 EA
77,50 $
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
77,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
quartz tube
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 712-SQ-250M
Longueur
250 mm
D.E.
2 mm
Diam. du tube
2 mm
Épaisseur de la paroi
0.5 mm
Description générale
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Informations légales
Wilmad is a registered trademark of SP Industries