738573
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon
extent of labeling: 20 wt. % Pt loading, extent of labeling: 10 wt. % Ru loading
Synonyme(s) :
20% Pt, 10% Ru on Vulcan XC72, 30% Pt-Ru/Vulcan
290,00 $
About This Item
290,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
20 wt. % Pt loading
10 wt. % Ru loading
Taille des particules
<5 nm (Pt)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
Clé InChI
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.