Principaux documents
GF42489692
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
Synonyme(s) :
IM301200
1 EA
369,00 $
5 EA
1 490,00 $
10 EA
3 040,00 $
369,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
369,00 $
5 EA
1 490,00 $
10 EA
3 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
369,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 424-896-92
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.025 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. How about thermal conductivity of film?
    1 answer
    1. The thermal conductivity of this film is 0.1-0.35 W m-1K -1 at 23°C.