GF39088648
Carbon - Vitreous
tube, 50mm, outside diameter 10mm, inside diameter 3mm, wall thickness 3.5mm, glassy carbon
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC007500
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 390-886-48
L × épaisseur de paroi
50 mm × 3.5 mm
D.E. × D.I.
10 mm × 3 mm
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable