Principaux documents
Z691461
Universal tube rack
1 EA
68,10 $
68,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
68,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
68,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 12 x 15-50 mL tubes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HD24330A
L × l × H
194 mm × 140 mm × 51 mm
Description générale
A rack for every application. The adaptable polypropylene universal tube rack allows you to quickly change tube sizes. Open the iris with a turn of the knob or directly insert a tube into the opening.
  • Holds up to 12 similar size tubes
  • Imprinted references for easy identification
  • Generously-sized handles for easy transport
  • Accepts tubes from 15 mL to 50 mL (diameter of 16 mm - 30 mm)
  • No assembly required
Not recommended for cleaning in autoclave.