Principaux documents
GF37904654
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617080
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 379-046-54
Longueur
200 mm
D.E.
5.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm