Z114979
Capillary tube
tube capacity 10-50 μL
Synonyme(s) :
851323
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
green
Conditionnement
pack of 200 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 851323
Capacité du tube
10-50 μL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.