Principaux documents
GF37370752
Tungsten
powder, max. particle size 25 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
W 006021, W
1 EA
1 870,00 $
1 870,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 870,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141747
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 870,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 373-707-52
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Poids
1000 g
Taille max. des part.
25 μm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Hi we are ordering GF37370752, Tungsten particle with max particle size of 25um. Is there a way that we could get the particle size distribution chart for my application development.
    1 answer
    1. This product is manufactered by Goodfellow under the product 373-707-52. This product is only offered in 25µm, there is no product distribution chart offered. Please see page 82 of this brochure from Goodfellow: https://www.goodfellow.co.kr/pub/media/pdf/Goodfellow-Product-List-Final.pdf