Principaux documents
GF75679666
Tungsten
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 500 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
W 006015, W
1 EA
995,00 $
995,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
995,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141747
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
995,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 756-796-66
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Poids
500 g
Taille moyenne des particules
<1 μm (FSSR)
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable