Principaux documents
GF26750189
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, black
Synonyme(s) :
ES301401
1 EA
412,00 $
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
412,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 267-501-89
Longueur
1 m
Épaisseur
0.1 mm
Couleur
black