Principaux documents
GF25861787
Nickel-molybdenum alloy, Ni84Mo16
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
NJ046010
1 EA
1 670,00 $
1 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 670,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 258-617-87
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm