Principaux documents
GF95579252
Nickel-molybdenum alloy, Ni84Mo16
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
NJ046010
1 EA
828,00 $
828,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
828,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
828,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 955-792-52
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm