AB5511
Anti-Opioid Receptor Antibody, µ, pain
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
mu opiate receptor, opioid receptor, mu 1
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, primate, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
1:2,500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
Western blot:
1:1,000 dilution of a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
1:2,500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Opioid Receptor on 10 µg of Human Liver lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Spinal cord, liver lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1