Principaux documents
GF22682886
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 20 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonyme(s) :
NI055892
1 EA
1 130,00 $
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 226-828-86
Longueur
20 m
Diamètre
0.30 mm
Épaisseur de l'isolation
0.030 mm