Principaux documents
GF18533527
Cadmium
lump, 5 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99+%
Synonyme(s) :
CD006110
1 EA
1 510,00 $
1 510,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 510,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.41
Beilstein:
8137359
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141707
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 510,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 185-335-27
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
Poids
200 g
Taille max. des fragments
5 mm
pb
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable