Principaux documents
GF57266736
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.6Mm, Size 600X600 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.6 mm, size 600 × 600 mm
Synonyme(s) :
SI303060
1 EA
667,00 $
667,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
667,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
667,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 572-667-36
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
0.6 mm