Principaux documents
GF16682902
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT075140
1 EA
1 640,00 $
1 640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 640,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 166-829-02
Longueur
0.1 m
Diamètre
1.0 mm