Principaux documents
GF72700196
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT075130
1 EA
650,00 $
650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
650,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 727-001-96
Longueur
0.05 m
Diamètre
0.50 mm