Principaux documents
GF12380329
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 6.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonyme(s) :
W 606840
1 EA
520,00 $
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
520,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 123-803-29
Diamètre
6.0 mm