Principaux documents
GF35160005
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 5.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
W 603400
1 EA
571,00 $
571,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
571,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
571,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 351-600-05
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
5.0 mm