Principaux documents
GF03591198
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE025250
1 EA
505,00 $
505,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
505,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
505,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 035-911-98
L × diam.
100 m × 0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy