Principaux documents
GF11581635
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
Synonyme(s) :
CU096010
1 EA
565,00 $
565,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
565,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102011
Nomenclature NACRES :
NA.23
565,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 115-816-35
Poids
1000 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3