Principaux documents
NIST1110
Red brass B
NIST® SRM® 1110
1 DISC
1 400,00 $
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 DISC
1 400,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Copper (Cu), Zinc (Zn), Lead (Pb), Iron (Fe), Tin (Sn), Nickle (Ni), Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable