Principaux documents
GF10649178
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, Al 97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper t6
Synonyme(s) :
AL220300
1 EA
444,00 $
5 EA
1 690,00 $
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
444,00 $
5 EA
1 690,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 106-491-78
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.0 mm