Principaux documents
Z203017
Supelco
Flow controller for flash-chromatography assembly with threaded joints
joint: ST/NS 29/32
1 EA
553,00 $
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
553,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Joint
joint: ST/NS29/32
Qualité
for chromatography
Technique(s)
LPLC: suitable
Adéquation
suitable for chromatography
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.