Principaux documents
GF10418835
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 200 m
Synonyme(s) :
ES305950
1 EA
502,00 $
502,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
502,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
502,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 104-188-35
Longueur
200 m
Diamètre
0.5 mm